Merck
GE17152104011150
Sera-Mag SpeedBeads Protein A/G particles
Cytiva 17152104011150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
NA.56
ligand
(Protein A/G particles)
Form
suspension (1% Solids)
Verpackung
pkg of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17152104011150
Konzentration
10 mg/mL
Durchschnittliche Teilgröße
1 μm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles typical application uses include sample preparation, proteomics, nucleic acid isolation, and immunoassay applications.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules.
  • Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
  • Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
  • Available in Sera-Mag SpeedBeads and original Sera-Mag versions.
  • Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
  • Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Hinweis zur Analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Sera-Mag und Sera-Mag SpeedBeads bieten eine kosteneffektive Technologie der Magnetpartikeltrennung für molekularbiologische Anwendungen, Nukleinsäureisolierung und Immunassays für Forschungszwecke.
Sera-Mag and Sera-Mag SpeedBeads provide cost effective magnetic bead separation technology for molecular biology applications, nucleic acid isolation, and research immunoassays.
Protokolle
Sera-Mag™ SpeedBeads Magnetic Protein A/G-Particles Protocol