GE17-1342-01
ExcelGel™SDS buffer strips
L × W 245 mm × 4.5 mm, pack of 1 kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Polyacrylamide T = 12%, C = 3%
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pack of 1 kit
Hersteller/Markenname
Cytiva 17134201
L × B
245 mm × 4.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)