GE17-0956-01
Gelatin-Sepharose™ 4B
Cytiva 17-0956-01, pack of 25 mL
Synonym(e):
Capto DEAE HiTrap, DEAE HiTrap Column
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
bovine gelatin
Verpackung
pack of 25 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0956-01
Lagerbedingungen
(20% Ehtanol)
Matrix
4% agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning in place
3-12
Arbeitsbereich
3-10
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokolle
This page shows how to separate fibronectin by affinity chromatography using Gelatin SepharosePerforming a Separation of Fibronectin with Gelatin Sepharose® 4B from GE Healthcare.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.