GBL705384
Grace Bio-Labs ONCYTE® SuperNOVA™ nitrocellulose film slides
384-2.5 mm x 2.5 mm square pads, for SBS compliant microtiter plate/glass substrate
Synonym(e):
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
nitrocellulose (on glass)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 705384
Außenmaß
74 mm × 110 mm
Bindungsart
high binding surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL705384-1EA | 4061832401218 |