Wichtige Dokumente
GBL622511
Grace Bio-Labs SecureSeal™ Hybridisierungskammern
wells, 2, well L × W × depth 21 mm × 21 mm × 0.8 mm, port diam. 1.5 mm
Synonym(e):
microarray chambers for slides, single use silicone-gasketed chamber
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polycarbonate backing (0.25mm thickness)
red silicon chamber
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
wells 2
Verpackung
pack of 25 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 622511
Trägermaterialstärke
0.25 mm
Außenmaß L × B
51 mm × 25 mm
Öffnungsdurchm.
1.5 mm
Well L × B × Tiefe
21 mm × 21 mm × 0.8 mm
Wells
2
Allgemeine Beschreibung
Die SecureSeal Kammern bilden eine abnehmbare, mit Haftflächen befestigte Einfassung für die Isolierung der auf Mikroskop-Glasobjektträgern fixierten Proben. Die Kammern minimieren Reibungen, unterstützen das Mischen der Reagenzien und ermöglichen eine einheitliche Hybridisierung. Die versiegelbaren Zugangsöffnungen in der Kammeroberfläche ermöglichen ein leichtes Hinzufügen oder Herausnehmen der Reaktanten. Die SecureSeal Klebeflächen ermöglichen eine sekundenschnelle Befestigung der Kammern auf Glas und lassen sich auch nach einer Erwärmung sauber und leicht wieder entfernen. Die Adhesive Seal Tabs sind selbstklebende Dichtungsstreifen und sorgen für eine auslaufsichere und temperaturbeständige Kammer. Jede Packung enthält bebilderte Gebrauchsanweiungen und 120 selbstklebende Dichtungsstreifen. Zusätzliche Dichtungsstreifen können separat bestellt werden, GBL629200). Press-Fit-Schlauchkonnektoren bieten eine kostengünstige und einfache Methode für den Anschluss der SecureSeal Hybridisierungskammern an Pumpen und anderen Geräten für den Flüssigkeitsaustausch.
Hinweis: Wenn Sie Cy5 der direkt markierten Alexa Fluor 647-DNA-Sonden verwenden, sollten Sie die „fluoreszenzfreundlichen“ Kammern in Erwägung ziehen
Anwendung
Protein- und DNA-Microarrays
Immunzytochemie
DNA-Amplifikation
Neurophysiologie
Reaktionskinetik
Rasches Mikrofluidik-Prototyping
Nukleinsäure-programmierbare Protein-Arrays
Fluoreszenzresonanz-Energietransfer (FRET)
Einzelmolekül-Fluoreszenzmikroskopie
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL622511-25EA | 4061832391205 |
GBL622511-25PAK |