GBL246870
Grace Bio-Labs ProPlate® tray set
for spring clip modules
Synonym(e):
slide holder, slide module
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.15
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 246870
Außenmaß
85.3 mm × 127.5 mm
Farbe
none
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
holds up to 3 slides, includes cover, applicator, and 10 seal strips
Rechtliche Hinweise
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL246870-1EA | 4061832390901 |