G9887
γ-Globuline aus sheep
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Gamma globulin
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤4% NaCl
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
γ-Globulinmoleküle bestehen aus vier Polypeptidketten, von denen zwei Molekülmassen von etwa 50.000 und zwei von etwa 20.000 aufweisen. Die Ketten sind durch Disulfidbindungen vernetzt.
Anwendung
γ-Globuline von Schafen wurden verwendet, um den Einfluss von HDL-Cholesterin-steigernden Arzneimitteln auf die In-vitro-Aktivität des HDL-Rezeptors SR-BI zu untersuchen. Sie wurden in einer Studie zur Untersuchung des interstitiellen Transports von Kaninchen- und Schafantikörpern in normalem und neoplastischem Gewebe eingesetzt. Es wurde auch in einer Studie zur Untersuchung der verbesserten Progesteron- und Testosteronabsonderung sowie der abgesenkten Östrogenabsonderung in vitro von kleinen weißen Follikelzellen von brütenden Truthennen eingesetzt.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt aus Cohn-Fraktion II, III
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
M A Clauss et al.
Cancer research, 50(12), 3487-3492 (1990-06-15)
Interstitial transport of fluorescein isothiocyanate-conjugated nonspecific polyclonal rabbit and sheep IgG was studied in normal (mature granulation) and neoplastic (VX2 carcinoma) tissues grown in a rabbit ear chamber. The interstitial concentration gradients after i.v. injection were analyzed to yield effective
T E Porter et al.
General and comparative endocrinology, 74(3), 400-405 (1989-06-01)
This study was conducted to determine if lower steroid secretion by the small white follicles in incubating turkey hens contributes to lower circulating steroid concentrations during this time. Turkey hens were grouped as either laying or incubating. Serum samples and
Thomas J F Nieland et al.
Journal of lipid research, 48(8), 1832-1845 (2007-05-30)
Treatment of atherosclerotic disease often focuses on reducing plasma LDL-cholesterol or increasing plasma HDL-cholesterol. We examined in vitro the effects on HDL receptor [scavenger receptor class B type I (SR-BI)] activity of three classes of clinical and experimental plasma HDL-cholesterol-elevating
[Postoperative thrombosis prevention using low-dose heparin].
A E Schaer et al.
Archiv fur Gynakologie, 219(1-4), 545-545 (1975-11-18)