Wichtige Dokumente
G8923
GANT58
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,3,4,5-Tetra(4-pyridyl)thiophene, 4,4′,4′′,4′′′-Thiene-2,3,4,5-tetrayltetrapyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Farbe
white to pale yellow
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1cc(ccn1)-c2sc(-c3ccncc3)c(-c4ccncc4)c2-c5ccncc5
InChI
1S/C24H16N4S/c1-9-25-10-2-17(1)21-22(18-3-11-26-12-4-18)24(20-7-15-28-16-8-20)29-23(21)19-5-13-27-14-6-19/h1-16H
InChIKey
USWLOKMMUTWFMD-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable