Wichtige Dokumente
G7670
Anti-GRK2 antibody, Mouse monoclonal
clone 3A10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-β-ARK1, Anti-BARK1, Anti-G Protein-dependent receptor kinase 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~65 kDa
Speziesreaktivität
bovine, human, rat
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract from rat osteosarcoma (ROS)
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Adrbk1(25238)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence staining
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable