Merck
G3900
Sigma-Aldrich
Gaskets for vertical standard gel
16.5 cm wide, size 1.5 mm × 14.5 cm, color-coded blue
About This Item
UNSPSC-Code:
41105305
NACRES:
NB.51
Produktbezeichnung
Dichtungen für vertikale Standardgels, Breite 16,5 cm, size 1.5 mm × 14.5 cm, color-coded blue
Größe
1.5 mm × 14.5 cm
Qualitätsniveau
Farbe
color-coded blue
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unique silicone rubber gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Order gasket thickness to match comb and spacers. Gaskets are color-coded by thickness for easy identification. Length given is height of assembly; actual gasket length is 2 × h + w.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)