ETIPRQ10-EP
Eppendorf® epT.I.P.S.-Standard
volume × L 0.5-10 mL × 243 mm , L, turquoise, pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
Synonym(e):
pipetting tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
turquoise
Größe
L
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Eppendorf Quality™
Verpackung
pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030000781 (EU)
Eppendorf® 022492101 (NA)
Maximales Volumen
10 mL
Volumen × L
0.5-10 mL × 243 mm , L
Volumen
0.5—10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spitzen sind farblich gekennzeichnet: gelb (200 μL), orange (300 μL) und blau (1000 μL).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High-quality Eppendorf® pipette tips are packed in resealable bags
- Tips are autoclave friendly at 121 °C for 20 mins
- Fine retracted or extended tips ease out the work with small volumes
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)