EPM1282-9911
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 4 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103816
NACRES:
NB.73
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
dedicated
for 4 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1282-9911 (Global)
Kapazität
(6 x 4 L Erlenmeyer flasks)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)