EPM1190-9919
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2000 Platform Shaker
for 25 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
dedicated
for 25 mL Erlenmeyer flasks
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1190-9919 (Global)
L × B
33 cm × 28 cm
Kapazität
(32 x 25 mL Erlenmeyer flasks)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)