Merck
EPM1190-9915
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2000 Platform Shaker
for 50 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41103816
NACRES:
NB.73
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1190-9915 (Global)
L × B
33 cm × 28 cm
Kapazität
(20 x 50 mL Erlenmeyer flasks)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)