Merck
EPK0641-1690
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/ 2 in boxes, (1 x 13) configuration, aluminum, side access
About This Item
UNSPSC-Code:
41122806
NACRES:
NB.12
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
(1 x 13) configuration
Holds 13 x 53 mm/ 2 in boxes
max. box size [mm]: 133 x 133
side access
Hersteller/Markenname
Eppendorf® K0641-1690 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
136 mm (5.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 751 mm (29.6 in.)
Allgemeine Beschreibung
for ULT chest freezer: Innova C585 (max. 416 boxes), Innova C760 (max. 572 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 520 boxes)max. box number per rack: 13 (1 x 13)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)