EPAG2-10
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2000 Platform Shaker
for 10 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103816
NACRES:
NB.73
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
dedicated
for 10 mL Erlenmeyer flasks
Hersteller/Markenname
Eppendorf® AG2-10 (Global)
L × B
76 cm × 46 cm
Kapazität
(60 x 10 mL Erlenmeyer flasks)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)