EP951020362
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
semi skirted, size 250 μL, blue, pkg of 25 ea
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
semi skirted
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 951020362
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
250 μL
96 well
Farbe
blue
Anwendung
- emulsion polymerase chain reaction (PCR)
- genotyping of single-cell in vitro assay
- flow cytometry of single cell in vitro assay for genomic DNA extraction
- droplet digital PCR (ddPCR) for droplet generation
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
- Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
- OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
- Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
- Designed with thin-walled polypropylene wells that promote excellent heat transfer to the sample.
- The plates feature strong polycarbonate frames to ensure durability and rigidity.
- The raised well rims facilitate superior sealing, effectively minimizing the potential for cross-contamination.
- All polymerase chain reaction (PCR) consumables are made of high-purity plastics and are ‘PCR clean’. They are batch-tested and certified to be free of a range of common PCR contaminants, including DNA, DNAse, RNAse, and PCR inhibitors.
- Semi-skirted for label and barcode Fits most thermal cyclers 250 µL max. well volume (when used with cap strips)
- Improved well-to-well tolerance
- Available with barcode (upon request)
- Ideal for quantitative real-time PCR
- OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)