Merck
EP6303000010
Eppendorf® Mastercycler®
X50l, satellite unit, aluminum block, size 96 wells, AC/DC input 110 V / 230 V, 50-60 Hz (NA/EU)
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NC.21
Materialien
aluminum block
Leistungsmerkmale
holds 96×0.2 mL PCR vessels, 1 PCR plate 8 × 12
satellite unit
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6303000010
Parameter
1-30 °C (gradient range)
30-99 °C (gradient temperature)
37-110 °C temp. range
4-99 °C temp. range (control range)
Methode(n)
PCR: suitable
B × T × H
27.5 cm × 43 cm × 33 cm
Größe
96 wells
Gewicht
10.7 kg
Allgemeine Beschreibung
Der Thermocycler Eppendorf Mastercycler X50 vereint Geschwindigkeit, Flexibilität und PCR-Optimierung für PCR-Forschungsanwendungen sowie Standardisierung für PCR-Routineanwendungen wie etwa Lebensmitteltests. Dank des hochgradig intuitiven Touchscreens sind alle diese Vorteile bequem mit einem Tastendruck zugänglich.
Seine Geschwindigkeit und die erweiterten Funktionen für die PCR-Optimierung (etwa der 2D-Gradient) machen den Thermocycler Eppendorf Mastercycler X50 zum idealen PCR-Cycler für molekularbiologische Spitzenforschung. Die ausgezeichnete Regulierung der Blocktemperatur hebt die PCR-Reproduzierbarkeit auf eine neue Stufe, während die flexible Benutzerverwaltung und die umfassenden Dokumentationsfunktionen Laboren helfen, spezifische oder besonders strenge Standards zu erfüllen.
Dieser leistungsstarke PCR-Cycler überzeugt mit einem hochgradig intuitiven Touchscreen, geringer Lärmbelastung, niedrigem Energiebedarf und dem vielseitigen Flexlid-Konzept. Es können bis zu 10 PCR-Cycler kombiniert werden – ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz oder Labore, in denen zahlreiche Anwender unterschiedliche Assays ausführen. Falls Sie noch größere Flexibilität oder einen noch höheren Durchsatz benötigen, können bis zu 50 PCR-Cycler in einem computergesteuerten Netzwerk kombiniert werden.
Produkt-Highlights:
PCR-Optimierung mit 2D-Gradient
Unterschiedliche Denaturierungstemperaturen (von oben nach unten nach Zeile)
Unterschiedliche Annealing-Temperaturen (von links nach rechts nach Spalte)
Rascheres Erhitzen und Abkühlen
Heizrate: bis zu 10 °C/s Eppendorf Mastercycler x50 Thermocycler
Abkühlrate: 5 °C/s
Automatische Anpassung der Deckelhöhe
Flexlid-Konzept: Der Deckel passt sich automatisch an die Höhe der Platten und Röhrchen an, was die Verwendung aller Arten von Verbrauchsmaterialien gestattet
Farb-Touchscreen
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Mastercycler is a registered trademark of Eppendorf AG