Merck
EP6001050210
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes, (13 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
UNSPSC-Code:
41122806
NACRES:
NB.12
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(13 x 1) configuration
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001050210 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
Kapazität
(max box number per rack: 13 (1 x 13))
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 520 boxes)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 40 racks)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)