Merck
EP6001050011
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 37 x MTP (18 mm), (37 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
UNSPSC-Code:
41122806
NACRES:
NB.12
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(37 x 1) configuration
Holds 37 x MTP (18 mm)
max. box number per rack: 37 (37 x 1)
side access
with locking rod
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001050011 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
140 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 746 mm (29.4 in.)
Kapazität
(max box size (mm): 86 x 128)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 2,220 racks)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 66 racks)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)