Merck
EP6001000410
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 7 x boxes (4 in.), (7 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
UNSPSC-Code:
41122806
NACRES:
NB.12
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(7 x 1) configuration
Holds 7 x boxes (4 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001000410 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 741 mm (29.2 in.)
Kapazität
(max box number per rack: 7 (7 x 1))
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube FC660/ FC660h (max. 40 racks)for ULT freezer: Innova C580 (max. 224 boxes), Innova C760 (max. 280 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 280 boxes)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)