Merck
EP5920741004
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 750 mL flat bottom bottles, pack of 2
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
Holds 750 mL flat bottom bottles
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920741004 (Global)
Parameter
4,079 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
166 mm
Durchmesser
104 mm
Kompatibilität
for use with Universal-Large bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)