EP5910764006
Eppendorf® Adapter
for 50 mL tubes skirted bottom, for rotor S-4xUniv., pkg of 2 pieces
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
skirt
for 50 mL tubes skirted bottom
for rotor S-4xUniv.
Verpackung
pack of 2 ea
pkg of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5910764006
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Universal bucket
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)