EP5910763000
Adapter for Eppendorf® Rotor S-4xUniversal-Large
0.5-2mL micro test tubes, rotor S-4xUniversal
Synonym(e):
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.15
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
0.5-2mL micro test tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
5910763000
Kompatibilität
rotor S-4xUniversal
Allgemeine Beschreibung
2 microtest tube adapters to enable use of 1.5 to 2 mL tubes in rotor S-4xUniversal
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)