EP5910751001
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 50 mL conical tubes/microtiter plates/250 mL flat-bottom or 175-225 mL conical tubes/microtiter plates, pkg of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 250 mL flat bottom bottles
for 50 mL conical tubes/microtiter plates/250 mL flat-bottom or 175-225 mL conical tubes/microtiter plates
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5910751001
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Universal bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)