EP5895135005
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
FA-48x2, aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, with Eppendorf QuickLock rotor lid
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
with Eppendorf QuickLock rotor lid
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5895135005 (Global)
Parameter
20,913 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5920R
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)