Merck
EP5825755006
Adapter for Eppendorf® S-4-104
Holds 30 mL tubes, pack of 2
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
Holds 30 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825755006 (Global)
Parameter
3,222 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
145 mm
Durchmesser
25 mm
Kompatibilität
for use with 750 mL round bucket
Allgemeine Beschreibung
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)