EP5825706005
Eppendorf® Rotor Accessories
CombiSlide adapter, capacity, 12 slides
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 12 slides
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825706005 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with MTP bucket
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5825706005-2EA | 4022536226415 |