EP5820708000
Wide Neck Bottle for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, pack of 2, capacity 750 mL
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene bottle
round
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820708000 (Global)
Parameter
3250 × g max. RCF
Kapazität
750 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The bottle is made of polypropylene and supplied with a screw cap
- Compatible for rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)