EP5804791002
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 13 x 5.5 - 12 mL round-bottom tubes, pack of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
round bottom
Leistungsmerkmale
holds 13 x 5.5 - 12 mL round-bottom tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804791002 (Global)
Parameter
3,096 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
112 mm
Durchmesser
16 mm
Kompatibilität
for use with 250 mL round buckets
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5804791002-2EA | 4061835079032 |