Merck
EP5804715004
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F45-30-11 30 x 1.5/2 ml, incl. aluminium lid
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
Leistungsmerkmale
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
F45-30-11 30 x 1.5/2 ml, incl. aluminium lid
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804715004
Parameter
14,000 max. RCF (20,817 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG