EP5495510001
Eppendorf® Rotor F-32x0.2-PCR
for Centrifuge 5425, Eppendorf® 5495510001
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 32 x 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 x 8-tube PCR strips
for Centrifuge 5425
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5495510001
Parameter
15,060 max. RCF (18,257 xg)
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5425
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)