Merck
EP5495503005
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-24x2-PTFE, with PTFE coating, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-24x2-PTFE
with PTFE coating
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5495503005
Parameter
15,060 max. RCF (21,300 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5425
Allgemeine Beschreibung
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)