EP5490048008
Eppendorf® Fixed-Angle Rotor F-45-22-17
to hold, 22 x 5 mL conical tubes, used with Concentrator Plus
Synonym(e):
Centrifuge rotor
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 22 x 5 mL conical tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5490048008
Kompatibilität
used with Concentrator Plus
Allgemeine Beschreibung
Rotor F-45-22-17, 22 places for 5 mL conical tubes
Anwendung
CENTRIFUGATION
Leistungsmerkmale und Vorteile
Max. load: 22 x 5,0 mLTube Options: Snap caps and screw capsTube diameter: 17 mmTube height: 59.4 mm - 67.4 mmMax. g-force (rcf): 242 × gMax. rotational speed (rpm): 1,400 rpmMax. load per bore: 10 g (tube and sample)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)