EP5490042000
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-50-8-18, non aerosol tight, to hold, 8 x 10/18 mL round-bottome tubes
About This Item
Leistungsmerkmale
to hold 8 x 10/18 mL round-bottome tubes
to hold 8 x 18 x 105 - 128 mm
fixed angle rotor
non aerosol tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5490042000 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)