EP5452702000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-12-11 Rotor
not aerosol-tight, for MiniSpin, stainless steel
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
not aerosol-tight
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5452702000 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with MiniSpin Plus
for use with MniSpin
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)