EP5409702009
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-24-11, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5409702009 (Global)
Parameter
16,220 rpm
25,000 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5427R
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)