EP4960800023
Eppendorf® Tube holder for Varispenser 25 mL/100 mL
tube holder, for Varispenser®25 mL/100 mL
Synonym(e):
Eppendorf® Varispenser®
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
precision ± 0.1%
telescopic intake tube allows use with short or tall bottles.
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Leistungsmerkmale
for Varispenser®25 mL/100 mL
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 4960800023 (Global)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)