EP3125000192
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 6, volume 120-1200 μL, cone distance 9-20 mm, dark green
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
dark green
Leistungsmerkmale
no. of channels 6
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 3125000192
cone distance
9-20 mm
Volumen
120-1200 μL
Allgemeine Beschreibung
- Adjustable tip spacing pipette
- Multi-channel pipette
- 6-channel
- 120-1200μL
- 9mm cone distance
- Dark green
Anwendung
- Forward pipetting
- Reverse pipetting
- Removal of supernatants
- Sample mixing
- Phase extraction
- Filling of plates, gels, and reaction vessel
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)