Merck
EP2231300010
Eppendorf® Research® plus Pipette, variables Volumen
single-channel, pack of 6, volumes 0.5-10/0.5-5/1-10/10-100/30-300/100-1000 μL
Synonym(e):
Adjustable Volume Pipette, Eppendorf Research Pipette
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.04
Leistungsmerkmale
single-channel
mechanical
Verpackung
pack of 6
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 2231300010
Volumen
0.5 × 10 μL
10 × 100 μL
30 × 300 μL
Allgemeine Beschreibung
Die ultraleichte Pipette Eppendorf Research plus erfüllt höchste Ansprüche an Präzision und Genauigkeit und bietet dabei eine unübertroffen ergonomische Handhabung und gesteigerte Flexibilität. Diese voll autoklavierbaren Pipetten besitzen einen federgelagerten Spitzenkegel, eine sekundäre Kalibrieroption und eine optimierte Volumenanzeige.
Die Pipette Eppendorf Research plus wurde in Übereinstimmung mit den strengen Kriterien des Eppendorf PhysioCare Concept entwickelt.® Das PhysioCare Concept® steht für ultimative Robustheit, intuitive Bedienung und, was am wichtigsten ist, für perfektes Gleichgewicht und minimale Kraftanstrengung.
Die Pipette Eppendorf Research plus bietet Flexibilität. Sie können Ihre Research plus-Pipetten in Abstimmung auf Ihre Anforderungen kalibrieren und die gesamte Pipette oder nur den unteren Teil autoklavieren. Sie haben die Wahl zwischen Einkanal-, Mehrkanal- und Festvolumenpipetten in unterschiedlichen Größen.
  • Volumenanpassung: Mit nur wenigen Drehungen zum gewünschten Volumen.
  • Steuertaste und Auswerfer: Sehr geringe Kraftanwendung erforderlich, Farbe zeigt Pipettenvolumen an, Positionierung für perfekte Ergonomie
  • Volumenanzeige: 4 Stellen, vergrößernde Form
  • Kalibrierungsanzeige und Einstellungsöffnung: Kalibrieren der Pipette für eine spezifische Flüssigkeit und ein spezifisches Volumen
  • Eppendorf PerfectPiston: Ultraleichter Kolben aus Fortron® (nicht bei den 10 μl-Pipetten)
  • Schnellanschluss-Clipverbindung: Einfaches Abnehmen des unteren Teils
  • Federgelagerter Spitzenkegel: Verbesserte Ergonomie, fester Sitz an der Spitze
  • Kalibrierschein im Lieferumfang enthalten
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Fortron is a registered trademark of Fortron Industries Corp.
PerfectPiston is a trademark of Eppendorf AG
PhysioCare Concept is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)