EP022822228
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-35-6-30, (6 x 15 mL conical tube and 50 mL conical tubes )
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 6 x 15 mL conical tubes
to hold 6 x 29.5x116-123 mm tubes
to hold 6 x 50 mL conical tubes
fixed angle rotor
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022822228 (NA)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kapazität
(6 x 15 mL conical tube and 50 mL conical tubes )
Kompatibilität
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)