EP022822209
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-40-36-12, non aerosol tight, (36 x 1.5 mL flat-bottom tubes)
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 36 x 1.5 mL flat-bottom tubes
to hold 36 x 12 x 32 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022822209 (NA)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kapazität
(36 x 1.5 mL flat-bottom tubes)
Kompatibilität
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)