Merck
EP022639561
Buckets for Eppendorf® A-4-38 Rotor
rectangular, capacity 90 mL, pack of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
Materialien
aluminum
rectangular
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639561
Kapazität
90 mL
Kompatibilität
for analyte group A-4-38
Allgemeine Beschreibung
Spare rectangular bucket 90 mL, for Rotor A-4-38
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG