EP0030133404
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
divisible, unskirted, blue piston, conical bottom colorless wells, blue, capacity 250 μL, unskirted, divisible, pkg of 20 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Empfohlene Produkte
Materialien
blue piston
conical bottom colorless wells
Leistungsmerkmale
skirt: no
divisible, unskirted
Verpackung
pkg of 20 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030133404
Kapazität
250 μL
Größe
96 wells
Farbe
blue
Allgemeine Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten, um bei jedem PCR-Test zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der stabile Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für automatisierte Prozesse mit hohem Durchsatz, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
Anwendung
PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
- Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
- OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
- Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)