EP0030078713
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax
PCR clean, sterile, tip volume × L 2-100 μL × 53 mm, yellow, case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
Synonym(e):
pipetting tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile (PCR clean/sterile/pyrogen-free)
sterile
Leistungsmerkmale
PCR clean
Low binding, filter, RNA or DNA free, pcr, low retention etc.
Verpackung
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
rack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Spitze Volumen × L
2-100 μL × 53 mm
Volumen
100 μL
Farbe
yellow
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dieser Dualfilter schließt sich sofort bei Kontakt mit der überpipettierten Probe, ohne das wertvolle Material zu inhibieren. Zusätzlich werden Tropfen und Spritzer von der weißen Schicht zurückgehalten; die violette Schicht schützt als zweite Barriere hocheffektiv vor Probenflüssigkeit.
Weitere Informationen und Zertifizierungen zu spezifischen Probenrückgewinnungseigenschaften, PCR-Inhibition und Aerosolschutz finden Sie auf der Eppendorf-Website Ihres Landes.
Produktanwendungen:
- DNA-Anwendungen (z. B. PCR)
- RNA-Anwendungen (z. B. Genexpressionsanalysen)
- Proteinanwendungen (z. B. Antikörperuntersuchung)
- Zellkulturanwendungen (z. B. Medien)
- Anwendungen mit radioaktiven Stoffen
- Alle Anwendungen, bei denen Flüssigkeiten zur Bindung von Aerosolen der Klasse 1 verwendet werden
Produktmerkmale:
- Zuverlässiger Schutz vor Flüssigkeiten
- Zuverlässiger Schutz vor Aerosolen der Klasse 1 und Biomolekülen
- Keine PCR-hemmenden Zusatzstoffe
- Schutz der Pipette vor aggressiven Flüssigkeiten bei Überpipettierung
- In den Ausführungen PCR-rein und steril (steril und pyrogenfrei) erhältlich
- Kontinuierliche Kontrollen jeder Produktionscharge seitens eines unabhängigen Labors gewährleisten hohe Reinheit und Qualität
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)