EHU150611
MISSION® esiRNA
targeting human FAM83H
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTGTACAGCAGCAACCTTCGGGATGACACGAAGGCCATTCTGGAGCAGATCAGTGCCCACGGCCAGAAGCACCGTGCGGTCCCTGCCCCGAGCCCCGGCCCGACCCACAACAGCCCCGAGCTAGGCCGTCCACCGGCTGCTGGCGTCCTGGCCCCAGATATGTCCGACAAGGACAAGTGTTCAGCCATCTTCCGCTCGGACAGCTTGGGGACCCAGGGCCGGCTGAGCCGCACGCTGCCAGCCAGCGCGGAGGAGCGCGATCGGCTGCTGCGCCGCATGGAGAGCATGCGCAAGGAGAAGCGCGTGTACAGCCGCTTCGAGGTCTTCTGCAAGAAAGAGGAGGCCAGCAGCCCTGGGGCAGGGGAAGGCCCCGCGGAGGAGGGCACCAGGGACAGCAAGGTGGGCAAGTTCGTGCCCAAGATCCTGGGCACGTTCAAAAGCAAGAAGTGAGTCTTCTGGCCTGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FAM83H(286077) , FAM83H(286077)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EHU150611-50UG | 4061828407149 |
EHU150611-20UG | 4061828634385 |