EHU149141
MISSION® esiRNA
targeting human GNG7
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGCTGTGATTCCTGGGAAAACTAAAAAAGCTCTCTGAACAACGGGGCCCAGAGCTGATGGCAGACAATGTCAGCCACTAACAACATAGCCCAGGCCCGGAAGCTGGTGGAACAGCTACGCATAGAAGCCGGGATTGAGCGCATCAAGGTCTCCAAAGCGGCGTCTGACCTCATGAGCTACTGTGAGCAACATGCCCGGAACGACCCCCTGCTGGTCGGAGTCCCTGCCTCGGAGAACCCCTTTAAGGACAAGAAACCTTGTATTATTTTATAACTGTGTTCTCATATGTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTGTCTCTGTCTCTGTCTCAGGCAGGGCATCATTCAGTAATTAGCTCAAACAAAACATCTCAAGTCCCCAAAACCTTTAATTCCAAAAGAAATCCCCCCTCTCCCCGCCAAAAAAGGCGTTCCCACCGCCCGGATGGGGTAGAATGGACCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GNG7(2788)