EHU142401
MISSION® esiRNA
targeting human METTL16 (2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTCCCACGTAGCTGGAACTTAGGGCGTGAGCCACCGCGCCCAGCTTCTGGAAAGGACATGAATGGGGAGGTGGAACTTGATTGGACCTGTTCTGTGAGTTCAGGAGAGGTCCTCTGACAACTCACTTGGGGTGGGGAAAGGAGGTAAAGAGTCCTGTGGAAACTTTTGGCTGTGGGGACCCCATTTCACTGATGATTGAATGGGTCCACCTCTGTCAAAGGAATTCAGAGTCCCACTCATCATTCAGACTGGGGGAATCAGGCTCAGTTGACTGGCCCAGCCTTAAATCCACTGAATTTGTTTTTATCTCTACATAGAAAAACGGAATTACAGTTGCTTCTCACTGTCCAATGGGGATTGGTTCCTGGAGCCTCCCTGAATACCTGTCCATGGATGATGCTCAAATCCCTTACATGTAACCTATGCACATCCTCAGGTATCCTTTAACTCATCTCTGCGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... METTL16(79066)