EHU119821
MISSION® esiRNA
targeting human HIST1H3A
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AAGCAAACTGCTCGGAAGTCTACTGGTGGCAAGGCGCCACGCAAACAGTTGGCCACTAAGGCAGCCCGCAAAAGCGCTCCGGCCACCGGCGGCGTGAAAAAGCCCCACCGCTACCGGCCGGGCACCGTGGCTCTGCGCGAGATCCGCCGTTATCAGAAGTCCACTGAACTGCTTATTCGTAAACTACCTTTCCAGCGCCTGGTGCGCGAGATTGCGCAGGACTTTAAAACAGACCTGCGTTTCCAGAGCTCCGCTGTGATGGCTCTGCAGGAGGCGTGCGAGGCCTACTTGGTAGGGCTATTTGAGGACACTAACCTGTGCGCCATCCACGCCAAGCGCGTCACTATCATGCCCAAGGACATCCAGCTCGCCCGCCGCATCCGCGGAGAGAGGGCGTGATTACTGTGGTCTCTCTGACGGTCCAAGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3A(8350) , HIST1H3A(8350)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable