Merck
EHU018271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HNF1B
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCCGACAATTCAACCAGACAGTCCAGAGTTCTGGAAATATGACAGACAAAAGCAGTCAGGATCAGCTGCTGTTTCTCTTTCCAGAGTTCAGTCAACAGAGCCATGGGCCTGGGCAGTCCGATGATGCCTGCTCTGAGCCCACCAACAAGAAGATGCGCCGCAACCGGTTCAAATGGGGGCCCGCGTCCCAGCAAATCTTGTACCAGGCCTACGATCGGCAAAAGAACCCCAGCAAGGAAGAGAGAGAGGCCTTAGTGGAGGAATGCAACAGGGCAGAATGTTTGCAGCGAGGGGTGTCCCCCTCCAAAGCCCACGGCCTGGGCTCCAACTTGGTCACTGAGGTCCGTGTCTACAACTGGTTTGCAAACCGCAGGAAGGAGGAGGCATTCCGGCAAAAGCTGGCCATGGACGCCTATAGCTCCAACCAGACTCACAGCCTGAACCCTCTGCTCTCCCACGGCTCCCCCCACCACCAGCCCAGCTCCTCTCCTCCAAACAAGCTG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andreas Kompatscher et al.
Kidney international, 92(5), 1145-1156 (2017-06-05)
Hepatocyte nuclear factor 1 homeobox B (HNF1β) is an essential transcription factor for the development and functioning of the kidney. Mutations in HNF1β cause autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease characterized by renal cysts and maturity-onset diabetes of the young (MODY).